missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MLKL Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4620)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30275748
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275748 100 μL 100 Mikroliter
30276220 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275748

Marke: Invitrogen™ MA557484

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

MLKL Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

The protein kinase domain is predicted to be catalytically inactive. Molecular function: protein binding. There are two isoforms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MLKL
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB4620
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Mlkl
Gen-Zugriffsnummer Q8NB16, Q9D2Y4
Gen-Alias 9130019I15Rik; hMLKL; mixed lineage kinase domain like pseudokinase; mixed lineage kinase domain-like; mixed lineage kinase domain-like protein; Mlkl; rCG51567-like
Gensymbole Mlkl
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human MLKL (aa 371-472).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 197259, 74568
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.