Learn More
Medikamentenbecher 25 ml blau, VE=3750
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
Beschreibung
Bestellinformation
Durchmesser, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 37,6 mm |