Learn More
Grant Instruments™ MM-1000 – Überkopf-Rührer Multimischer (ohne Anbauteile) bis zu 20 l, 40 bis 1.000 U/min und von 1.000 bis 10.000 mPa s
Artikelnummer. 17571136
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
40 bis 1000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
17571136 40 bis 1000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17571136 Lieferant Grant Instruments™ Lieferanten-Nr. MM1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    855.00 €
    765.44 € / 1 Stück
    Sparen 89.56 €
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der MM-1000 ist für das Rühren von Flüssigkeiten von bis zu 20 Liter ausgelegt. Dieser leise und zuverlässiger Mischer kann bis zu 7 Tage lang beständig und durchgängig mischen und weist 3 Bewegungsarten auf: Rotation, Reziprok, Vibration
Dieses Gerät eignet sich ideal für Biotechnologie, organische Synthesetechnologie, Analyselabore. Das Gerät kann zum Rühren von Lösungen bis zum Bereich “mittlere Viskosität” (von 1.000 bis 10.000 mPa s) verwendet werden.
5 optionale Paddel, Retortenständer und -klemme separat erhältlich.
Anwendungen
  • Mischen, Rühren und Emulgieren
  • Biotechnologie
  • Organische Synthese
  • Analyselabore
  • Probenvorbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 40 bis 1000 U/min
Fassungsvermögen 20 l
Display Ja
Spannung 120/240 V
Wirkleistung 8,4 W
Durchmesser (metrisch) 135 mm
Höhe (metrisch) 250 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Stromstärke 700 mA
Beschreibung Überkopf-Rührer Multimischer
Modell MM-1000
Anzahl Drehzahlzahnräder Rotation, Reziprok, Vibration
Gewicht (metrisch) 2,4 kg