Learn More
MMAE, TRC
Artikelnummer. 30482071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482071 100 mg 100 Milligramm
30474160 5 mg 5 Milligramm
30481071 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM425410100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 474645-27-7
Summenformel C39H67N5O7
Molekulargewicht (g/mol) 717.98
Synonym N-Methyl-L-valyl-N-[(1S,2R)-4-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1R,2S)-2-hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]amino]-1-methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]-1-pyrrolidinyl]-2-methoxy-1-[(1S)-1-methylpropyl]-4-oxobutyl]-N-methyl-L-valinamide, MMAE, Monomethylauristatin E, Monomethylauristatin Norephedrine
IUPAC-Name (2S)-N-[(2S)-1-[[(3R,4S,5S)-1-[(2S)-2-[(1R,2R)-3-[[(1S,2R)-1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-yl]amino]-1-Methoxy-2-methyl-3-oxopropyl]pyrrolidin-1-yl]-3-Methoxy-5-methyl-1-oxoheptan-4-yl]-methylamino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-3-methyl-2-(methylamino)butanamid
SMILES CC[C@@H]([C@H](N(C([C@@H](NC([C@@H](NC)C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)[C@H](OC)CC(N1CCC[C@H]1[C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)C)=O)C)=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MMAE
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C39H67N5O7/c1-13-25(6)34(43(10)39(49)33(24(4)5)42-38(48)32(40-9)23(2)3)30(50-11)22-31(45)44-21-17-20-29(44)36(51-12)26(7)37(47)41-27(8)35(46)28-18-15-14-16-19-28/h14-16,18-19,23-27,29-30,32-36,40,46H,13,17,20-22H2,1-12H3,(H,41,47)(H,42,48)/t25-,26+,27+,29-,30+,32-,33-,34-,35+,36+/m0/s1
Formelmasse 717.504
Reinheit (%) >95%