missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-14/MT1-MMP Antibody (6A11D1) - BSA Free, Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP2-52512-0.025mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18628217

  • 230.00 € / 0.03 Milligramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

MMP-14/MT1-MMP Monoclonal specifically detects MMP-14/MT1-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

MMP-14/MT1-MMP
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
EC 3.4.24, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase-14, membrane type 1 metalloprotease, Membrane-type matrix metalloproteinase 1, Membrane-type-1 matrix metalloproteinase, MMP-14, MMP-X1, MT1MMP, MT1-MMPMTMMP1, MT-MMP 1
Mouse
65.9 kDa
0.025 mg
Cancer, Extracellular Matrix
4323
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
6A11D1
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
MMP14
Purified recombinant fragment of human MMP14 (AA: 112-246) expressed in E. Coli.
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt