missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP-15/MT2-MMP Antibody (MM0028-5D11) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
189.00 € - 523.00 €
Spezifikation
| Antigen | MMP-15/MT2-MMP |
|---|---|
| Klon | MM0028-5D11 |
| Konzentration | LYOPH |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18201735
|
Novus Biologicals
NB110-60994-0.025MG |
0.025 mg |
189.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18032414
|
Novus Biologicals
NB110-60994 |
0.1 mg |
523.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
MMP-15/MT2-MMP Monoclonal specifically detects MMP-15/MT2-MMP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| MMP-15/MT2-MMP | |
| LYOPH | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 4324 | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| MM0028-5D11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Extracellular Matrix | |
| EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, EC 3.4.24.80, matrix metallopeptidase 15 (membrane-inserted), matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted), Membrane-type matrix metalloproteinase 2, Membrane-type-2 matrix metalloproteinase, MMP-15, MT2-MMPMT2MMP, MTMMP2MT-MMP 2, SMCP-2matrix metalloproteinase-15 | |
| MMP15 | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts