Learn More
Novus Biologicals™ MMP-8 Antibody Pair [HRP]
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human MMP-8.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.6 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 15.63-1000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugat | HRP |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Spezifität | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human MMP-8. |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sandwich-ELISA |
| Gen-Alias | CLG1HNC, EC 3.4.24, EC 3.4.24.34, matrix metallopeptidase 8 (neutrophil collagenase), matrix metalloproteinase 8 (neutrophil collagenase), Matrix metalloproteinase-8, MMP-8, neutrophil collagenase, PMNL collagenase, PMNL-CL |
| Mehr anzeigen |