missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ MMP-8 Antibody Pair [HRP]

Artikelnummer. 18624890 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
15 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18624890

Marke: Novus Biologicals™ NBP2795435Plates

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody Pair

This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human MMP-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 15.6 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 15.63-1000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp Antibody Pairs
Spezifität This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human MMP-8.
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sandwich ELISA
Gen-Alias CLG1HNC, EC 3.4.24, EC 3.4.24.34, matrix metallopeptidase 8 (neutrophil collagenase), matrix metalloproteinase 8 (neutrophil collagenase), Matrix metalloproteinase-8, MMP-8, neutrophil collagenase, PMNL collagenase, PMNL-CL
Gen-ID (Entrez) 4317
Gensymbol MMP8
Wirtsspezies Rabbit
Kitinhalt
  • Detection Antibody: 0.5 mg/mL rabbit anti-MMP-8 monoclonal antibody conjugated to horseradish-peroxidase (HRP).
  • Capture Antibody: 0.5 mg/mL of rabbit anti-MMP-8 monoclonal antibody,
  • Standard: Each vial contains 30 ng of recombinant MMP-8.
  • Menge 5 Platten
    Kennzeichnung RUO
    Forschungsgebiet Cancer
    Lagerungsbedingungen Storage is content dependent.
    Ziel MMP-8
    Verfahren 1. Capture Antibody: Dilute to a working concentration of 2 μg/mL in CBS before coating. 2. Detection Antibody: Dilute to working concentration of 1 μg/mL in detection antibody dilution buffer before use. 3. Standard: Reconstitute with 1 ml detection antibody dilution buffer. After reconstitution, store at -20°C to -80°C in a manual defrost freezer. A seven-point standard curve usi ng 2-fold serial dilutions in sample dilution buffer, and a high standard of 1 ng/mL is recommended.
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt