Learn More
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: IA5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human native 92kDa MMP-9
Molecular Weight: 92kDa (proform) and ∽86kDa (active form)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Not suitable)
- Western Blotting
- Immunofluorescence
- Immunoprecipitation (Not suitable)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MMP-9 (92kDa Collagenase IV) Ab-4 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | IA5 |
| Konzentration | 200μg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human native 92kDa MMP-9 |
| Menge | 100 μL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.