Learn More
MMP-9 (92kDa Collagenase IV) Ab-4 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Epredia™ MMP-9 (92kDa Collagenase IV) Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
130.56 € - 720.00 €
Spezifikation
Antigen MMP-9 (92kDa Collagenase IV) Ab-4
Klon IA5
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Konzentration Preis Menge & Verfügbarkeit  
12632387
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-816-P0
100 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12642387
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-816-P1
500 μL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12622387
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-816-P
1 mL 200μg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
12662387
Unterlagen ansehen
Epredia
MS-816-PABX
200 μL 1mg/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
MMPs are a group of enzymes involved in matrix degradation. They share some important characteristics, such as a common mode of activation, a conserved amino acid sequence in the putative metal binding-active site region, and inhibition by specific proteinase inhibitors known as tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). Reportedly, MMPs play a crucial role in tumor cell invasion and metastasis.
Host Species: Mouse
Clone: IA5
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human native 92kDa MMP-9
Molecular Weight: 92kDa (proform) and ∽86kDa (active form)
Positive Control: Conditioned, serum-free medium from (TPA-treated) human fibrosarcoma HT-1080 cells
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Not suitable)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation (Not suitable)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Spezifikation
MMP-9 (92kDa Collagenase IV) Ab-4
Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Proteases And Inhibitors
Human native 92kDa MMP-9
Primary
IA5
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG2a κ