missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMP-9 Antibody (CL0539), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

302.00 € - 456.00 €

Spezifikation

Antigen MMP-9
Klon CL0539
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18677338
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-52949-25ul
25 μL
302.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18693828
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-52949
0.1 mL
456.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

MMP-9 Monoclonal antibody specifically detects MMP-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation

Spezifikation

MMP-9
Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: PRQRQSTLVLFPGDLRTNLTDRQLAEEYLYRYGYTRVAEMRGESKSLGPALLLLQKQLSLPETGELDSATLKAMRTPRCGVPDLGRFQTFEGDLKWHHHNITYWIQNYSEDLPRAVIDDAFARAFALWSAVTPLTFTRVYSRDADI
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
CL0539
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
4318
IgG1
Protein A purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt