Learn More
MMP-9 Antibody (S51-82), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
184.00 € - 614.00 €
Spezifikation
Antigen MMP-9
Klon S51-82
Konzentration 1 mg/mL
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18068524
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59699
100 μg
614.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18607268
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-59699-25ug
25 μg
184.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MMP-9 Monoclonal specifically detects MMP-9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
MMP-9
1 mg/mL
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, GPCR
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP-9, type V collagenase
MMP9
IgG2a
Protein G purified
S51-82
Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
4318
Fusion protein amino acids 1-708 (full length) of rat MMP9
Primary
Detecs ∼92kDa and ∼82kDa (pro and active forms).
Dokumentation
Produktzertifizierungen
For Research Use Only (RUO)