Learn More
Invitrogen™ MMP11 Monoclonal Antibody (135421)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA561334
Artikelnummer. 30534228
  • 459.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Stromelysin, a member of the matrix metalloproteinase family, demonstrates wide substrate specificity with the ability to degrade proteoglycan, fibronectin, laminin, casein, and the nonhelical region of collagen. The stromelysin-3 (MMP-11) gene was originally identified on the basis that it is expressed specifically in stromal cells surrounding invasive breast carcinomas. MMP-11 is localized by in situ hybridization to the long arm of chromosome 22. The MMP-11 expression is found more specifically in malignant tumors than in benign ones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MMP11
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P24347
Mmp11
E. coli-derived recombinant human MMP-11, Met1-Leu488.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
Flow Cytometry
135421
Unconjugated
Mmp11
matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 11; matrix metallopeptidase 11 (stromelysin 3); Matrix metalloproteinase 11 (stromelysin 3); matrix metalloproteinase-11; MMP; MMP11; MMP-11; MMPs; SL-3; ST3; Stmy3; stromelysin III; stromelysin-3
Mouse
Protein A/G
RUO
4320
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.