missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ MMP15 Monoclonal Antibody (130516)

Beschreibung
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
MMPs are a group of enzymes involved in matrix degradation. Of the sixteen members of matrix metalloproteinase family ten exist in soluble form whereas MT-MMPs exist as integral membrane proteins. MT1-MMP, MT2-MMP, MT3-MMP also known as MMP14, MMP15, MMP16 respectively contain a C-terminal transmembrane domain anchoring them to the cell surface. They have an 8 amino acid insert in their catalytic domain. MT1-MMP cleaves progelatinase A (MMP-2) and progelatinase B to their active forms. MT2-MMP plays a minor role in activation of pro-MMP-2 to its active form in breast carcinomas. Coexpression of MT1-MMP and MT2-MMp in advanced stages of breast carcinomas is indicative of possible involvement of MT2-MMP in its metastasis.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | MMP15 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 130516 |
| Konzentration | 0.5 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | Mmp15 |
| Gen-Zugriffsnummer | P51511 |
| Gen-Alias | AI503551; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 15; matrix metallopeptidase 15 (membrane-inserted); matrix metalloproteinase 15; matrix metalloproteinase 15 (membrane-inserted); matrix metalloproteinase-15; Membrane type 2-MMP; membrane-type matrix metalloproteinase 2; Membrane-type-2 matrix metalloproteinase; MMP; Mmp15; MMP-15; MMPs; MT2MMP; MT2-MMP; MT-MMP 2; MTMMP2; SMCP-2 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?