missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MMP16 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30534182
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30534182 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30534182

Marke: Invitrogen™ PA5148536

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

Matrix metallopeptidase 16 during embryonic development, reproduction, and tissue remodeling. MMP-16 is also involved in the ECM degradation processes associated with arthritis and metastasis. In humans, MMP-16 is a part of a cluster of MMP genes at the 11q22.3 locus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMP16
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with trehalose and no preservative
Gen Mmp16
Gen-Zugriffsnummer P51512
Gen-Alias C8orf57; DKFZp761D112; matrix metallo protease; matrix metallopeptidase 16; matrix metallopeptidase 16 (membrane-inserted); matrix metalloproteinase 16; matrix metalloproteinase-16; Membrane type 3-MMP; membrane-type matrix metalloproteinase 3; Membrane-type-3 matrix metalloproteinase; MMP; MMP-1; Mmp16; MMP-16; MMPs; MMPX2; MMP-X2; Mt3mmp; MT3-MMP; MT-MMP 3; MT-MMP2; MTMMP3; MT-MMP3; Putative transmembrane protein C8orf57
Gensymbole Mmp16
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human MMP-16/MT3-MMP, Ala32-Gly291 (Ile152Asn).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4325
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.