Learn More
MMP24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 349.00 €
Spezifikation
| Antigen | MMP24 |
|---|---|
| Konzentration | 450 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Konjugat | Unconjugated |
| Form | Liquid |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30233208
|
Proteintech
30102-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 € 129.00 € / 20 Mikroliter Sparen 16.00 € 11% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30237843
|
Proteintech
30102-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 € 349.00 € / 150 Mikroliter Sparen 61.00 € 14% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The MMP24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP24 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| MMP24 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 450 μg/mL | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 10893 | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Polyclonal Antibody |