Learn More
MMP26 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18622828 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18622828 100 μg 100 Mikroliter
18601977 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18622828
Marke: Novus Biologicals NBP300124100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MMP26 Polyclonal antibody specifically detects MMP26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MMP26
Anwendungen Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias EC 3.4.24.-, Endometase, matrilysin 2, matrilysin-2, matrix metallopeptidase 26, matrix metalloproteinase 26, matrix metalloproteinase-26, MGC126590, MGC126592, MMP-26
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MMP26 (Accession#: NP_068573.2; Thr90-Pro261)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 56547
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG