missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MMP26 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-00124-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MMP26 Polyclonal antibody specifically detects MMP26 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| MMP26 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000 | |
| EC 3.4.24.-, Endometase, matrilysin 2, matrilysin-2, matrix metallopeptidase 26, matrix metalloproteinase 26, matrix metalloproteinase-26, MGC126590, MGC126592, MMP-26 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human MMP26 (Accession#: NP_068573.2; Thr90-Pro261) | |
| 50 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction | |
| 56547 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur