Learn More
Invitrogen™ Human MMP8 ELISA Kit
Artikelnummer. 15465073
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15465073 96 Tests 1 Set
17195509 5 x 96 Tests 1 Stück
18597854 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15465073
Marke: Invitrogen™ EHMMP8
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Sandwich-ELISA-Kit
The Human Matrix MetalloProteinase 8 (Hu MMP8) ELISA quantitates Hu MMP8 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP8. Principle of the method The Human MMP8 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Matrixmetalloproteinase8 (MMP8) wird auch als Neutrophilen-Kollagenase und Kollagenase2 bezeichnet. MMP8 vermindert fibrilläre Kollagene der Typen I, II, III, Aggrecan, Serpin und alpha2-Makroglobulin. Alle Kollagenasen spalten fibrilläre Kollagene an einer bestimmten Stelle, wodurch N-terminale Dreiviertel- und C-terminale Viertelfragmente entstehen, die dann bei Körpertemperatur zu Gelatine denaturieren. Die Substratspezifität von Kollagenasen ist variabel: MMP1 löst Typ III-Kollagen effizienter als Typ I oder Typ II-Kollagen, während MMP8 beim Lösen von Typ I-Kollagen stärker ist als Typ III- oder Typ II-Kollagen. MMP13 wiederum löst Kollagen des Typs II 6-fach effizienter als Kollagene des Typs I und II und weist eine fast 50-fach stärkere gelatinolytische Aktivität als MMP1 und MMP8 auf. MMP8 ist MMP1 sehr ähnlich und teilt 57 % der Aminosäureidentität. Die meisten Zelltypen erzeugen keinen MMP8. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass MMP8 ausschließlich von Neutrophilen produziert wird, aber es wurde auch in anderen Zelltypen, einschließlich arthritischer Chondrozyten und gingivaler Fibroblasten, nachgewiesen. Das menschliche MMP8-Gen hat die chromosomale Position 11q22.2 bis 22.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P22894
Assay-Bereich 8.23 bis 6000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 bis 6000 pg/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiopoietin-1, Angiostatin, B7-1, BMP-7, CD14, CD30, CD40, CD40 Ligand, CTLA-4, CXCL16, Dkk-4 , DR6, Endostatin, E-Selectin, Follistatin, HB-EGF, HVEM, ICAM-2, IGF-II, IL-10 Ra, IL-10 Rb, IL-18, IL-9 , IL-2 Ra, IL-2 Rb, IL-5 Ra, LAP, L-Selectin, M-CSF R, MMP-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 12, PDGF-AB, SDF-1b, Tie-1, Tie-2, TIMP-3.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4317
Gensymbol MMP8
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CLG1, HNC, MMP-8, PMNL-CL
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min