missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human MMP8 ELISA Kit

Artikelnummer. 17195509
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
17195509 5 x 96 Tests 1 Stück
15465073 96 Tests 1 Set
18597854 10 x 96 Tests 10 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17195509

Marke: Invitrogen™ EHMMP8X5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Sandwich-ELISA-Kit

The Human Matrix MetalloProteinase 8 (Hu MMP8) ELISA quantitates Hu MMP8 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu MMP8. Principle of the method The Human MMP8 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.

Matrixmetalloproteinase 8 (MMP8) wird auch als Neutrophilen-Kollagenase und Kollagenase 2 bezeichnet. MMP8 baut fibrilläre Kollagene der Typen I, II, III, Aggrecan, Serpine und Alpha-2-Makroglobulin ab. Alle Kollagenasen spalten fibrilläre Kollagene an einer bestimmten Stelle, wodurch N-terminale Dreiviertel- und C-terminale Viertelfragmente entstehen, die dann bei Körpertemperatur zu Gelatine denaturieren. Die Substratspezifität von Kollagenasen ist variabel: MMP1 baut Typ III-Kollagen effizienter ab als Typ-I- oder Typ-II-Kollagen, während MMP8 beim Abbau von Typ I-Kollagen stärker ist als bei Typ-III- oder Typ-II-Kollagen. MMP13 wiederum baut Kollagen des Typs II 6 Mal effizienter ab als Kollagene der Typen I und II und weist eine fast 50-fach stärkere gelatinolytische Aktivität als MMP1 und MMP8 auf. MMP8 ist MMP1 sehr ähnlich und teilt 57 % der Aminosäureidentität. Die meisten Zelltypen produzieren keine MMP8. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass MMP8 ausschließlich von Neutrophilen produziert wird, aber es wurde auch in anderen Zelltypen, einschließlich arthritischen Chondrozyten und gingivalen Fibroblasten, nachgewiesen. Das humane MMP8-Gen hat die chromosomale Position 11q22.2-22.3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P22894
Assay-Bereich 8,23 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 6 pg/mL
Kalibrierbereich 6 pg/mL bis 6000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: humanes Angiopoietin-1, Angiostatin, B7-1, BMP-7, CD14, CD30, CD40, CD40 Ligand, CTLA-4, CXCL16, DKK-4, DR6, Endostatin, E-Selektin, Follistatin, HB-EGF, HVEM, ICAM-2, IGF-II, IL-10 Ra, Il-10 Rb, IL-18, IL-9, IL-2 Ra, IL-2 Rb, Il-5 Ra, LAP, L-Selektin, M-CSF R, MMP-1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 und 12, PDGF-AB, SDF-1 b, Tie-1, Tie-2, Timp-3.
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 4317
Gensymbol MMP8
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Standard, SAV-HRP, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Stopplösung
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CLG1, HNC, MMP-8, PMNL-CL
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.