missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MMR/CD206/Mannose Receptor Antibody (CL0387) [Alexa Fluor™ 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30303718 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30303718 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30303718

Marke: Novus Biologicals NBP252927AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MMR/CD206/Mannose Receptor Monoclonal antibody specifically detects MMR/CD206/Mannose Receptor in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MMR/CD206/Mannose Receptor
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0387
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD206, CLEC13Dmacrophage mannose receptor 1, C-type lectin domain family 13 member D, mannose receptor, C type 1, MMRCD206 antigen
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P22897, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4360
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.