Learn More
Macherey-Nagel™ Testgemisch für OPTIMA-Amin in Methanol, (VE=1ml) Ethanol, Pg. à 1 mL
Alle ansehen Macherey-Nagel ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für GC-Kapillarsäulen |
| Enthält | 0,2 % Diisobutylamin, 1 % Dithanolamin, 0,2 % 2,6-Dimethylanilin, 0,2 % o-Propanolpyridin, 0,2 % Dicyclohexylamin, 0,2 % Dibenzylamin |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Typ | MN OPTIMA Amin-Testmischung in Ethanol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Test mixture OPTIMA 5 Amine
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol