Learn More
Macherey-Nagel™ MN-Rahmen für Überdruck
Artikelnummer. 16311616
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16311616 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16311616 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 740474
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Adapter für die direkte Filtration mit NucleoSpin™ 96 Plasmid-Kits auf dem [MPE]²-Überdruckmodul
  • Verwendung des NucleoSpin™ 96 Kit für Plasmide in Transfektionsqualität für das [MPE]²-Überdruckmodul, um Ihre Arbeitsabläufe bei der Extraktion zu beschleunigen
  • Zuverlässige Leistung und ausgezeichnete Ausbeute mit NucleoSpin™ 96 Kit für Plasmide in Transfektionsgütegrad auf dem [MPE]²-Überdruckmodul
  • Niedrige Endotoxinwerte, die mit der normalen Vakuumverarbeitung vergleichbar sind
  • Kompakte und automatisierte Plasmid-Isolierung von 96 Proben in 60 – 90 Minuten
Spezifikation
Format Adapterrahmen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufreinigung von Plasmid-DNA
Zur Verwendung mit (Geräte) Hamilton [MPE]²-Einheit
Isolierungstechnik NucleoSpin Bead Tubes
Menge Je 1
Nur für Forschungszwecke