Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silikon-Septen
Artikelnummer. 15258613
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
11.5 mm
12.5 mm
17 mm
Packungsgröße:
48 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15258613 11.5 mm 48 Stück
15268613 12.5 mm 48 Stück
15278613 17 mm 48 Stück
3 options
Artikelnummer. 15258613
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0418501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hochwertiges Material für 400 Injektionen pro Septum.
  • Septen mit hoher mechanischer Festigkeit – bis zu 400 Injektionen pro Septum
  • Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
  • Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
  • Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17  mm)
Spezifikation
Typ MN
Innendurchmesser (metrisch) 11.5 mm
Menge 48/Pckg.