Learn More
SGE™ MN Science Silikon-Septen
Artikelnummer. 10492711
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10492711
Marke: SGE™ 041856
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese Septen eignen sich für zahlreiche Anwendungen. SGE Analytical Science™ MN Silikon-Septen werden aus hochwertigem Silikonmaterial hergestellt, um Nadeldurchstiche zu minimieren.
  • MN Silikon Premium Septum
  • Für Autosampler mit bis zu 400 Injektionen pro Septum
Spezifikation
Typ Septum
Außendurchmesser (metrisch) 11 mm
Material Silikon
Menge 50 Packung