Learn More
MN1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
231.00 € - 326.00 €
Spezifikation
Antigen MN1
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18610797
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06351-100ul
100 μg
326.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18676688
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-06351-50ul
50 μg
231.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
MN1 Polyclonal antibody specifically detects MN1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
MN1
Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Cell Cycle and Replication
PBS, pH7.0
4330
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
dJ353E16.2, meningioma (disrupted in balanced translocation) 1, meningioma (translocation balanced), meningioma chromosome region, meningioma chromosome region 1, MGCR, MGCR1, MGCR1-PEN, probable tumor suppressor protein MN1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MN1 fragment.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.