Learn More
MNS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | MNS1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.31 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16810554
|
Proteintech
12693-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16800554
|
Proteintech
12693-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
MNS1 may play a role in the control of meiotic division and germ cell differentiation through regulation of pairing and recombination during meiosis.Spezifikation
| MNS1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q61884, Q6AXQ8, Q8NEH6 | |
| 17427, 363093, 55329 | |
| MNS1 Fusion Protein Ag3423 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MNS1 |
| 0.31 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| meiosis nuclear structural 1, MNS1 | |
| Mns1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |