Learn More
asecos™ Nachfüllset Mobilbox Sorbents
Artikelnummer. 17816546 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Chemikalienverschüttungen
Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen
Universal-Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
17816546 Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen 1 Stück
17876486 Universal-Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter 1 Stück
17866546 Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Chemikalienverschüttungen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 17816546
Marke: asecos™ 14408
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Praktisches Nachfüllset
  • Inhalt: 6 Kissen, 3 Schlangen, 20 Matten
Spezifikation
Material Heavy-duty Cloth
Typ Nachfüllset für saugfähigen Lagerbehälter zur Kontrolle von Ölverschüttungen
Gewicht (angloamerikanisch) 6.61 lb.
Gewicht (metrisch) 3 kg