Läs mer
Miele Professional™ Injektorwagen
Produktkod. 10353312 Handla allt Miele Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Im Lieferumfang enthalten:37 Injektionsdüsen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10353312
Brand: Miele Professional™ 3810190
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Mobile Einheit für optimale Bestückung von enghalsigen Gläsern
  • Ausgestattet mit 37 Düsen
  • Ausgestattet mit einem Anschluss für Heißlufttrocknung
  • Haltevorrichtung für ML/2 zur automatischen Wagenerkennung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mobile Injektoreinheit 1/1
Modell E 414
Zur Verwendung mit (Geräte) Enghals-Glaswaren
Enthält 37 Injectordüsen
Menge Je 1
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.