Learn More
Miele Professional™ Modul
Artikelnummer. 15400565 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):352 x 558 x 170mm
Artikelnummer. 15400565
Marke: Miele Professional™ 7459430
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Modul E 947/2 zur optimalen Aufnahme von z. B. 88 Zentrifugenröhrchen, Vials und Regenzgläsern
88 Düsen 2.5 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl, Kunststoff
Produkttyp Einsatz/Modul für Reagenzgläser
Farbe Edelstahl, schwarz
Aufnahmevermögen 88 Reagenzgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 352 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Breite (metrisch) 558 mm