Learn More
Tuttnauer Mobile Hebevorrichtung
Artikelnummer. 17829548 Alle ansehen Tuttnauer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Hebegerät
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
17829548 Hebegerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17829548 Lieferant Tuttnauer Lieferanten-Nr. HLD5070044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11697.00 €
    9665.75 € / 1 Stück
    Sparen 2031.25 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mobile Hebevorrichtung für vertikale Autoklaven mit schweren Lasten bis zu 100 kg. Der Lift ist mobil, mit einem integrierten Schwenkarm für maximale Manövrierfähigkeit ausgestattet und kann mehrere Autoklaven bedienen. Die Steuerung erfolgt über Druckknöpfe an einem beweglichen Handgerät. Ausgestattet mit einer wartungsfreien elektrischen Batterie.
  • Die mobile Hebevorrichtung für vertikale Autoklavenkörbe mit hoher Sterilisationslast bis zu 100 kg.
  • Der mobile Lift ist mit einem integrierten Schwenkarm für maximale Manövrierfähigkeit ausgestattet und kann mehrere Autoklaven bedienen.
  • Die Steuerung erfolgt über Druckknöpfe an einem beweglichen Bediengerät.
  • Ausgestattet mit einer wartungsfreien elektrischen Batterie.
Spezifikation
Produkttyp Hebegerät