Learn More
Metro™ Mobile platzsparende Arbeitstische mit festem Regal
Artikelnummer. 15927201
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
24 x 36 x 34 Zoll
24 x 48 x 34 Zoll
24 x 60 x 34 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15927201
Marke: Metro™ MWTS2460FS
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Maximieren Sie jeden Zoll mit Metro™ mobilen platzsparenden Arbeitstischen mit soliden Regalböden. Hergestellt aus robusten Edelstahlkomponenten, um den härtesten Anwendungen und Umgebungen standzuhalten. Einfache Montage in wenigen Minuten ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen.
  • Minutenschnelle Montage der Einheiten ohne Spezialausrüstung
  • Die untere Ablage ist in Schritten von 1 in. einstellbar
  • Die beständige Konstruktion bietet eine robuste Tragfähigkeit von 600 lbs.
  • Die Komponenten aus Edelstahl Typ 304 sind für die härtesten Anwendungen und Umgebungen geeignet
  • Die Pfosten mit einem Durchmesser von 1 in. und die patentierte Super Erecta Regalkonstruktion verleihen dem Tisch Steifigkeit und verhindern ein Wackeln
  • Robuster Edelstahl der Stärke 14 eliminiert nahezu jedes Abrollgeräusch
  • Mit korrosionsbeständigen 5 in-Rollen aus Polymer.
Garantie
Der Verkäufer garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung, Instandhaltung und Wartung für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Versand des Produkts frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, sofern der Verkäufer nichts anderes schriftlich angibt.
Spezifikation
Produkttyp Fahrbarer Tisch
Farbe Silber
Tiefe (angloamerikanisch) 24 Zoll
Abmessungen (T x B x H) 24 x 60 x 34 Zoll
Höhe (angloamerikanisch) 34 Zoll
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 272 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 105 lb.
Breite (angloamerikanisch) 60 in.
Material Edelstahl (304)