Learn More
Miele Professional™ Modul
Artikelnummer. 15460545 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 168mm
Artikelnummer.
15460545 Abmessungen (T x B x H):496 x 492 x 168mm
1 options
Artikelnummer. 15460545
Marke: Miele Professional™ 5464630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Modul E 747 zur optimalen Aufnahme von z. B. Zentrifugenröhrchen, Vials und Regenzgläsern
  • 104 Düsen für Zentrifugenröhrchen, Vials, Reagenzgläser etc
  • 104 Düsen 2.5 x 110 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl, Kunststoff
Produkttyp Einsatz/Modul für Reagenzgläser
Farbe Edelstahl, schwarz
Aufnahmevermögen 104 Reagenzgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 496 mm
Höhe (metrisch) 168 mm
Breite (metrisch) 492 mm