Learn More
Miele Professional™ Wagen
Artikelnummer. 15450555 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):790 x 640 x 565mm
Artikelnummer. 15450555
Marke: Miele Professional™ 4607630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wagen E 940 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas auf 2 Ebenen
  • Der Injektorwagen ist auch ohne obere Ebene nutzbar
  • Magnetleiste für automatische Wagenerkennung
  • Untere Ebene mit insgesamt 115 Düsen mit Arretierung bestückt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Edelstahl, Kunststoff
Produkttyp Mobile Einheit für Gittertabletts
Farbe Edelstahl, schwarz
Aufnahmevermögen 115 Enghalsgläser
Zur Verwendung mit (Geräte) Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor
Tiefe (metrisch) 790 mm
Höhe (metrisch) 565 mm
Breite (metrisch) 640 mm