Learn More
Miele Professional™ Modul
Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
:
Abmessungen (T x B x H):352 x 558 x 55mm
Beschreibung
Aufnahmerahmen für Einsätze
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor |
| Tiefe (metrisch) | 352 mm |
| Höhe (metrisch) | 55 mm |
| Breite (metrisch) | 558 mm |