Learn More
MOBKL1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. p-7204569 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16830694 20 μL 20 Mikroliter
16820694 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16830694
Marke: Proteintech 127901AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
MOB4A is similar to the yeast Mob1 protein. Yeast Mob1 binds Mps1p, a protein kinase essential for spindle pole body duplication and mitotic checkpoint regulation. Mob4A regulates NDR1 and NDR2 kinase activity, widely expressed nuclear serine-threonine kinases that have been implicated in cell proliferation and/or tumor progression.
Spezifikation
Antigen MOBKL1A
Anwendungen Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.83 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen MOB1B
Gen-Zugriffsnummer Q7L9L4, Q8BPB0
Gen-Alias MATS2, Mob1 homolog 1A, Mob1A, Mob1B, MOB4A, MOBKL1A, Protein Mob4A
Gensymbole Mob1b
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen MOBKL1A Fusion Protein Ag3509
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 360920, 68473, 92597
Zielspezies Mouse, Rat, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG