Learn More
Ansell Modell 213 - AlphaTec™ 3000 Schürze
Artikelnummer. 18823036 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Universal
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe
18823036 Universal
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18823036 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. YE30T0021300
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Langlebige, komfortable mehrschichtige chemische Barriere.
  • Bindeband in der Taille
  • 100 cm lange Krawattenbefestigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schürze
Größe Universal
Material Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe
Farbe Gelb
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verschlusstyp Binder