Learn More
Hamilton™ Spritze 75 N (26 S / 50 / 2) Volumen: 5 μL
Artikelnummer. 11547614
Artikelnummer. 11547614 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 204000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht das automatische Einführen von Proben in den Injektor des Gaschromatographen.
  • Verbessert Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit
  • Punktmuster, das speziell für wiederholtes Eindringen in die GC-Septa entwickelt wurde
  • Zur Verwendung mit Thermo Finnigan™ AI/AS3000 TriPlus™ Autosamplern