Beschreibung
- Overall mit dreiteiliger Kapuze für optimale Passform an Kopf und Gesicht bei Drehungen.
- Ausgezeichnete Barriere gegen Feinstpartikel und Fasern bis zu einer Größe von 1 Mikron.
- Ergonomisch-schützendes Design.
- Genähte Außennähte.
- Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff.
- Robust und dennoch leicht (<180 g pro Kleidungsstück).
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit.
- Extrem fusselfrei und antistatisch behandelt.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 2XL |
| Material | HDPE |
| Farbe | Grün |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | 3-teilig |
| Verschlusstyp | Reißverschluss |
| Mehr anzeigen |