Learn More
Epredia™ Färbekit mit modifiziertem Methenamin-Silber nach Grocott (Periodsäure)
Artikelnummer. 10198198 Alle ansehen Epredia Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Fast Färbelösung Grün
Goldchloridlösung (0,1 %)
Methenamin/Borax
Natriumthiosulfat-Lösung
Periodische Säurelösung (1%)
Silberfärbesatz, Periodische Säure
Silbernitratlösung (5 %)
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
125 Milliliter
30 Milliliter
Artikelnummer. Typ unitSize
10198198 Silberfärbesatz, Periodische Säure 1 Stück
12500037 Methenamin/Borax 12 Stück
12563647 Fast Färbelösung Grün 1 Stück
12573647 Natriumthiosulfat-Lösung 125 Milliliter
12583647 Goldchloridlösung (0,1 %) 125 Milliliter
12593647 Periodische Säurelösung (1%) 125 Milliliter
12563657 Silbernitratlösung (5 %) 30 Milliliter
7 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10198198
Marke: Epredia™ 87008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Perjodsäure)
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Periodsäure), einer einzigartig modifizierten Silberfärbungsformel, die mit Methenamin/Borax-Kapseln eine funktionsfähige Silberlösung erzeugt.
  • Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen werden zusammen mit retikulären Fasern schwarz gefärbt
  • Der Hintergrund wird grün gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Silberfärbesatz, Periodische Säure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SILVER STAIN KIT, PERIODIC ACID, INC 6 X METHENAMI ne/Borax capsules, 125mL Fast Green stain solu., 125mL sodium thiosulfate solu., 125mL Gold chlorid e solu. (0.1%), 125mL Periodic acid solu. (1%) and 30mL Silver nitrate solu. (5%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate, tetra borate sodium salts, methenamine