Learn More
Epredia™ Färbekit mit modifiziertem Methenamin-Silber nach Grocott (Periodsäure)
Artikelnummer. 12563647 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Fast Färbelösung Grün
Goldchloridlösung (0,1 %)
Methenamin/Borax
Natriumthiosulfat-Lösung
Periodische Säurelösung (1%)
Silberfärbesatz, Periodische Säure
Silbernitratlösung (5 %)
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
125 Milliliter
30 Milliliter
Typ:
Natriumthiosulfat-Lösung
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße Typ
12563647 Fast Färbelösung Grün 1 Stück -
11721363 Natriumthiosulfat-Lösung 1 Stück -
10198198 Silberfärbesatz, Periodische Säure 1 Stück -
12500037 Methenamin/Borax 12 Stück -
12573647 - 125 Milliliter Natriumthiosulfat-Lösung
12583647 Goldchloridlösung (0,1 %) 125 Milliliter -
12593647 Periodische Säurelösung (1%) 125 Milliliter -
12563657 Silbernitratlösung (5 %) 30 Milliliter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12563647 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 88024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterscheiden Sie Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen wie z. B. Pneumocystis carinii in Gewebeschnitten mit Epredia™ Richard-Allan Scientific™ modifiziertem Methenamin-Silber (Perjodsäure)
  • Schimmelpilze, Basalmembranen und opportunistische Organismen werden zusammen mit retikulären Fasern schwarz gefärbt
  • Der Hintergrund wird grün gefärbt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 125 mL
Produkttyp Fast Färbelösung Grün