Learn More
Corning™ Modifizierte Impeller-Baueinheit
Artikelnummer. p-8007929 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Magnetisch angetriebener 15 l Proculture Spinner-Kolben
Magnetisch angetriebener 3 l Prokultur-Spinner-Kolben
Magnetisch angetriebener 8 l Prokultur-Schleuderkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10727993
Marke: Corning™ 401661
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Edelstahl-Rührwelle mit modifiziertem Rührblatt zur Verwendung mit Sonden zur Herstellung eines kleinen Bioreaktors.
Edelstahl-Rührwelle mit modifiziertem Rührblatt zur Verwendung mit Sonden zur Herstellung eines kleinen Bioreaktors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Flügelradwelle mit Doppellager
Material Rostfreier Stahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Magnetisch angetriebener 15 l Proculture Spinner-Kolben