Learn More
OHAUS™ Modulare Blöcke und Zubehör
Artikelnummer. 15782659 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Block
Temperatursonden-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Probentyp:
1.5 ml-Röhrchen
10 mm-Röhrchen
15/16 mm-Röhrchen
15 ml-Röhrchen
50 ml-Röhrchen
Tiefe (metrisch) Well:
3.91 cm
4.45 cm
4.76 cm
4.8 cm
Durchmesser (metrisch) Well:
1.07 cm
1.1 cm
1.71 cm
1.75 cm
2.9 cm
Artikelnummer. Typ unitSize Probentyp Tiefe (metrisch) Well Durchmesser (metrisch) Well
15782659 Temperatursonden-Kit 1 Stück - - -
15712579 Block 1 Stück 1.5 ml-Röhrchen 3.91 cm 1.1 cm
15742589 Block 1 Stück 15 ml-Röhrchen 4.45 cm 1.71 cm
15702589 Block 1 Stück 50 ml-Röhrchen 4.76 cm 2.9 cm
15752569 Block 1 Stück 15/16 mm-Röhrchen 4.8 cm 1.75 cm
15732569 Block 1 Stück 10 mm-Röhrchen 4.8 cm 1.07 cm
6 options
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Artikelnummer. 15782659
Marke: OHAUS™ 30400246
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Aus einem massiven eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Sondenkit aus Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Trockenblockerhitzer
Typ Temperatursonden-Kit
Enthält RTD-Sonde aus Edelstahl, 18 in. (45.7 cm) lange vertikale Stützstange, Verlängerungsklemme für Thermometer/Sonde und Hakenanschluss