Learn More
Ohaus™ Modulare Blöcke und Zubehör
Artikelnummer. 15762579 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Eloxiertes Aluminium
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Material unitSize
15762579 Eloxiertes Aluminium 1 Stück
1 options
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Artikelnummer. 15762579
Marke: Ohaus™ 30400164
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Um Gefahr durch Strom zu vermeiden, das Schutzrohr oder den Block NICHT mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füllen. Die Geräte sind als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
Material: Eloxiertes Aluminium; Zur Verwendung mit: 96-Well oder384-Well Mikrotiterplatte
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
  • Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
  • Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Modulblock-Titerplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) 96-Well- oder 384-Well-Titerplatte
Material Eloxiertes Aluminium
Typ Block
Probentyp Mikotiterplatte
Größe 2 Block
Länge (angloamerikanisch) 6 Zoll
Länge (metrisch) 15.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2.25 Zoll
Höhe (metrisch) 5.7 cm
Tiefe (angloamerikanisch) Well 0.53 Zoll
Tiefe (metrisch) Well 1.35 cm