Beschreibung
Modulare Blöcke sind gesondert von Heizgeräten erhältlich.
- Geringer Abstand von Röhren zu Blockwänden ermöglicht maximalen Wärmeschutz
- Jeder Block verfügt über ein Thermometerschutzrohr zur Messung der Blocktemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Modulblock für Fläschchen 19 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenblockerhitzer |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 12 |
| Typ | Block |
| Probentyp | 19 mm-Fläschchen |
| Größe | 1 Block |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,75 in. |
| Länge (metrisch) | 9.5 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
| Mehr anzeigen |