Learn More
Micronova Modular Multi-Bucket Cart Systems
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200115226 Alle ansehen Micronova Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
81 x 61 x 102 cm
97 x 61 x 102 cm
109 x 61 x 102 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30533184
Marke: Micronova C227MC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ergonomically designed with smooth maneuverability with customizable configurations
  • A hanging bucket design provides greater stability and raised bucket height for convenient mop saturation
  • Durable 304 electropolished stainless steel construction
  • Raised bucket height for ergonomic and convenient mop saturation
  • Hanging bucket design provides greater stability
  • Single piece stainless steel push bar for durability and contamination control
  • Foot-operated wheel break secures cart in place
  • Interchangeable side rails to convert to double or triple bucket system
  • Compatible with plastic or stainless steel, narrow, or shallow buckets
  • Use with any Micronova stainless steel wringers
  • Manufactured for use in Controlled Environments
  • ISO 5 thru 9 Cleanrooms
  • ISO 9001 Certified Manufacturing Facility
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Double Bucket Cart
Farbe Platinum
Abmessungen (L x B x H) 97 x 61 x 102 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Micronova Mop Heads and Wringers
Höhe (angloamerikanisch) 40 in.
Höhe (metrisch) 102 cm
Länge (angloamerikanisch) 38 in.
Länge (metrisch) 97 cm
Tragkraft (angloamerikanisch) 25.65 lb.
Tragkraft (metrisch) 11.63 kg
Material Stainless Steel
Anzahl Einschübe None
Gewicht (metrisch) 11.63 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 25.65 lb.
Breite (angloamerikanisch) 24 in.
Breite (metrisch) 61 cm