Learn More
OHAUS™ Modulblock für Fläschchen
Artikelnummer. 15722609 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 mm-Fläschchen
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm-Fläschchen
17 mm-Fläschchen
21 mm-Fläschchen
23 mm-Fläschchen
28 mm-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15722609
Marke: OHAUS™ 30400190
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Modulblock für Fläschchen verfügt über einen engen Kontakt von Röhren zu Wänden und ermöglicht so eine maximale Wärmezurückhaltung; ist mit oder ohne Schacht für Thermometer erhältlich.
  • Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
  • Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
  • Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
  • Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Modulblock für Fläschchen 16 mm
Aufnahmevermögen 16 mm-Fläschchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 15
Typ Block
Enthält Mit Thermometerschacht
Größe 1 Block
Röhrchengröße 16 mm
Innentiefe (metrisch) 45 mm
Innendurchmesser (metrisch) 16.4 mm