Learn More
OHAUS™ Modulblock für Fläschchen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 mm-Fläschchen
12 mm-Fläschchen
15 mm-Fläschchen
16 mm-Fläschchen
17 mm-Fläschchen
21 mm-Fläschchen
23 mm-Fläschchen
28 mm-Fläschchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Blockheizerzubehör inklusive modularer Blöcke, die nahezu jede Probe aufnehmen können
- Modulare Blöcke ermöglichen geringen Abstand der Röhrchen zu den Wänden für maximalen Wärmeschutz
- Die meisten Blöcke verfügen über einen Thermometerschacht zur Messung der Blocktemperatur
- Deckel für niedrige Temperaturen tragen zur Verringerung des Luftstroms bei und sorgen so für zusätzliche Temperaturstabilität
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Modulblock für Fläschchen 21 mm |
| Aufnahmevermögen | 21 mm-Fläschchen |
| Material | Eloxiertes Aluminium |
| No. of Places | 9 |
| Typ | Block |
| Enthält | Mit Thermometerschacht |
| Größe | 1 Block |
| Röhrchengröße | 21 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 45 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 21.7 mm |