Learn More
Asecos™ Modul für Fernsignalisierung 4.0 ION PRO und ULTRA
Artikelnummer. 31789613 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
EU-Version
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Packungsgröße
31789613 EU-Version 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31789613 Lieferant Asecos™ Lieferanten-Nr. 42483
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Fernsignalisierungsmodul ermöglicht die Fernleitung von Alarmen über Mobilfunknetze (SMS/Sprache)
  • Modul für Fernsignalisierung 4.0 ION-LINE EU/UK
    • Leitet alle vier Alarmstatus (Warnmeldung, Alarmstufe 1, Alarmstufe 2, Stromausfall) differenziert über SMS und/oder Anruf an das Mobilfunknetz weiter.
    • Alarm-SMS und bis zu 5 Telefonnummern sind frei konfigurierbar.
  • Voraussetzungen
    • Netzwerkverfügbarkeit am Installationsstandort (4G, LTE-M und 2G). Wenn du eine eigene SIM-Karte hast, nutzt das Modul nur 2G, die SIM muss vom Kunden bereitgestellt werden.
    • Alternativ ist eine Mobeye-SIM enthalten, die über ein Online-Portal aktiviert wird (erweiterte Kontaktoptionen per SMS E-Mail, Kosten laut Mobeye). 230 V Netzanschluss erforderlich.
    • Kompatibel mit IO90.195.120.065.WDEL
  • Besonderes Merkmal
    • Für die Modelle IO90.195.120.PC.WDC ist IO90.195.120.PS.WDC nur in Kombination mit Relaismodul 4.0 [41405] kompatibel.
    • Kann vom Kunden nachgerüstet werden.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Weiterleitung von Alarmbedingungen
Zur Verwendung mit (Geräte) 4.0 ION PRO und ULTRA, EU
Modell EU-Version
Gewicht (angloamerikanisch) 1.10 lb.
Gewicht (metrisch) 0.5 kg
Produkttyp Fernsignalisierungsmodul