Learn More
Miele Professional™ Modul
Artikelnummer. 15467704 Alle ansehen Miele Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions (D x W x H): 479 x 235 x 181mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15467704 Dimensions (D x W x H): 479 x 235 x 181mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15467704 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 11116960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1875.06 €
    464.00 € / 1 Stück
    Sparen 1411.06 €
    75% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modul A 302/1 zur optimalen Aufnahme von Laborglas
  • Für Laborglas, z. B. Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
  • Ausgestattet mit 32 Injektordüsen E 351 (4 x 160 mm)
  • Ausgestattet mit 32 Arretierungen für die Düsen E 353
  • Düsenabstand 57 mm in der Breite, 61 mm in der Tiefe